Holmio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ho₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455472FEA
596
EUR
455472F
455474H
Holmio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ho₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de holmio
Ho₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.