Indio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de In) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455484JEA 301.2 EUR
455484J 455482H
Indio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de In) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de indio
In en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.