Iridio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de IrCl₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455502REA 223.8 EUR
455502R 455504T
Iridio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de IrCl₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de iridio
IrCl₃.3H₂O en HCl 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale