Potasio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86686.260EA
31.64
EUR
86686.260
86686.180
Potasio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de potasio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%