Potasio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de KNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455822HEA 153 EUR
455822H 455824J
Potasio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de KNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de potasio
KNO₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.