Potasio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de KNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455832JEA 303 EUR
455832J 455834L
Potasio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de KNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de potasio
KNO₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.