Lantano 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de La₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455542CEA
121.2
EUR
455542C
455544E
Lantano 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de La₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de lantano
La₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.