Litio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Li₂CO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455582KEA 153 EUR
455582K 455584M
Litio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Li₂CO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de litio
Li₂CO₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.