Lutecio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Lu₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455612WEA
1100
EUR
455612W
455614B
Lutecio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Lu₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de lutecio
Lu₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.