Molibdeno 1000 mg/L en agua (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.70227.0100 1.70227.0500
1.70227.0100EA 45.7 EUR
1.70227.0100 1.70227.0500
Molibdeno 1000 mg/L en agua (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de molibdeno
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST