Molibdeno, 1000 mg/l Mo en agua 1% amonio hidróxido (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455682NEA
91.8
EUR
455682N
455684P
Molibdeno, 1000 mg/l Mo en agua 1% amonio hidróxido (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de molibdeno
(NH₄)₂MoO₄ en H₂O tr. NH₄OH.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.