Sodio 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de NaNO₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.70238.0100
1.70238.0500
1.70238.0100EA
52
EUR
1.70238.0100
1.70238.0500
Sodio 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de NaNO₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de sodio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST