Sodio, soluciones estándar para ICP, ARISTAR®.
Proveedor: VWR Chemicals
456042XEA
151
EUR
456042X
456052Q
456054S
456044Q
Sodio, soluciones estándar para ICP, ARISTAR®.
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de sodio
NaNO₃ en HNO₃ 2-5%.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.