Neodimio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Nd₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455702AEA
256
EUR
455702A
455704C
Neodimio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Nd₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de neodimio
Nd₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.