Neodimio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Nd₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455712CEA
475
EUR
455712C
455714E
Neodimio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Nd₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de neodimio
(Nd₂O₃ en HNO₃ 2-5%).
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.