Níquel 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ni) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455722EEA 91.8 EUR
455722E 455724G
Níquel 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ni) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de níquel
Ni en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.