Niobio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de Nb₂O₅) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455742YEA 356 EUR
455742Y 455744K
Niobio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de Nb₂O₅) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de niobio
Nb₂O₅ en H₂O tr. HF.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.