Paladio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Pd) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455762MEA 328 EUR
455762M 455764X
Paladio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Pd) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio
Pd en HCl 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.