Fósforo 1.000 mg/l en agua (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455782QEA 87.6 EUR
455782Q 455784S
Fósforo 1.000 mg/l en agua (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de fósforo
NH₄H₂PO₄ en H₂O.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale