Platino 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Pt) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455802DEA
282
EUR
455802D
455804F
Platino 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Pt) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de platino
Pt en HCl 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.