Mercurio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86682.260EA 31.64 EUR
86682.260 86682.180
Mercurio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de mercurio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%