Mercurio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Hg) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455662JEA 91.8 EUR
455662J 455664L
Mercurio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Hg) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de mercurio
Hg en HNO₃ 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.