Mercurio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Hg) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455672LEA
313
EUR
455672L
455674N
Mercurio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Hg) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de mercurio
Hg en HNO₃ 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.