Renio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido nítrico (de Re) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455862PEA
365
EUR
455862P
455864R
Renio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido nítrico (de Re) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de renio
Re en H₂O tr. HNO₃.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.