Rodio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de RhCl₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455882TEA 1044 EUR
455882T 455884V
Rodio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de RhCl₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rodio
RhCl₃.3H₂O en HCl 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.