Ruterio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de RuCl₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455922KEA
223.8
EUR
455922K
455924M
Ruterio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de RuCl₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rutenio
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.