Escandio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Sc₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455964UEA 786 EUR
455964U 455962S
Escandio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Sc₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de escandio
Sc₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.