Selenio 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de SeO₂) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.19796.0100 1.19796.0500
1.19796.0100EA 42.5 EUR
1.19796.0100 1.19796.0500
Selenio 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de SeO₂) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de selenio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST