Silicio 1000 mg/L en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂SiF₆) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.12310.0100 1.12310.0500
1.12310.0100EA 47.2 EUR
1.12310.0100 1.12310.0500
Silicio 1000 mg/L en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂SiF₆) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de silicio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST