Silicio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456002GEA
161
EUR
456002G
456004Y
Silicio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de silicio
(NH₄)₂ SiF₆ en H₂O tr. HF.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.