Potasio permanganato concentrate for dilution to 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
38130-6X1EA 38130-1EA
38130-6X1EAEA 238 EUR
38130-6X1EA 38130-1EA
Potasio permanganato concentrate for dilution to 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio permanganato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KMnO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective