Telurio solución patrón, 1000 mg/L Te en ácido nítrico 5% (de Te) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
44632.AD 44632.AE 44632.AP
44632.ADEA 86.4 EUR
44632.AD 44632.AE 44632.AP
Telurio solución patrón, 1000 mg/L Te en ácido nítrico 5% (de Te) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de telurio
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certificaciones: Trazable a NIST.