Teluro 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 20% (de Te) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456122NEA
150.6
EUR
456122N
456124P
Teluro 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 20% (de Te) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de telurio
Te en HCl 20%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.