Terbio solución patrón, 1000 mg/L Tb en ácido nítrico 5% (de Tb₄O₇) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13860.AD 13860.AE 13860.AP
13860.ADEA 78.4 EUR
13860.AD 13860.AE 13860.AP
Terbio solución patrón, 1000 mg/L Tb en ácido nítrico 5% (de Tb₄O₇) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de terbio
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Trazable a NIST
Certificaciones: Trazable a NIST