Terbio solución patrón, 1000 mg/L Tb en ácido nítrico 5% (de Tb₄O₇) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88110.AE 88110.AP
88110.AEEA 50.2 EUR
88110.AE 88110.AP
Terbio solución patrón, 1000 mg/L Tb en ácido nítrico 5% (de Tb₄O₇) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de terbio
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certificaciones: Trazable a NIST.