Terbio solución patrón, 10000 mg/L Tb en ácido nítrico 5% (de Tb₄O₇) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14383.AD
14383.AE
14383.AP
14383.ADEA
66
EUR
14383.AD
14383.AE
14383.AP
Terbio solución patrón, 10000 mg/L Tb en ácido nítrico 5% (de Tb₄O₇) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de terbio
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Traceable to NIST
Certificaciones: Trazable a NIST.