Talio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Tl) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456172AEA
279
EUR
456172A
456174C
Talio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Tl) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de talio
Tl en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.