Titanio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456262BEA 91.8 EUR
456262B 456264D
Titanio 1.000 mg/l en agua con trazas de ácido fluorhídrico (de (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de titanio
(NH₄)₂ TiF₆ en H₂O tr. HF.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.