Vanadio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de V₂O₅) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456322TEA 93.6 EUR
456322T 456324V
Vanadio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de V₂O₅) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de vanadio
V₂O₅ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.