Vanadio 1.000 mg/l en ácido sulfúrico 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86721.260EA
31.5
EUR
86721.260
86721.180
Vanadio 1.000 mg/l en ácido sulfúrico 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de vanadio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%