Tungsteno 1.000 mg/l en agua (de W) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
457182GEA
254
EUR
457182G
457184Y
Tungsteno 1.000 mg/l en agua (de W) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tungsteno
W en H₂O tr.NH₄OH.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.