Tungsteno 10.000 mg/l en agua (de W) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
457172EEA
499
EUR
457172E
457174G
Tungsteno 10.000 mg/l en agua (de W) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tungsteno
W en H₂O tr.NH₄OH.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.