Cobalto 1000 ppm AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86670.260EA
44.3
EUR
86670.260
86670.180
Cobalto 1000 ppm AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cobalto
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%