Iterbio solución patrón, 1000 mg/L Yb em ácido nítrico 5% (de Yb₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
89890.AE 89890.AP
89890.AEEA 46 EUR
89890.AE 89890.AP
Iterbio solución patrón, 1000 mg/L Yb em ácido nítrico 5% (de Yb₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de iterbio
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Certificaciones: Trazable a NIST.