Iterbio solución patrón, 1000 mg/L Yb em ácido nítrico 5% (de Yb₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13819.AD
13819.AE
13819.AP
13819.ADEA
77.2
EUR
13819.AD
13819.AE
13819.AP
Iterbio solución patrón, 1000 mg/L Yb em ácido nítrico 5% (de Yb₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de iterbio
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Trazable a NIST
Certificaciones: Trazable a NIST.