Itrio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Y₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456362EEA
91.8
EUR
456362E
456364G
Itrio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Y₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de itrio
Y₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.