Itrio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Y₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
Y₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.