Cinc 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Zn) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456392KEA
306
EUR
456392K
456394M
Cinc 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Zn) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de zinc
Zn en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.