Potasio yodato/yoduro (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N en solución acuosa estabilizado solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
160274XEA 53.5 EUR
160274X 160276Q
Potasio yodato/yoduro (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N en solución acuosa estabilizado solución volumétrica
Potasio yodato/yoduro
Solución patrón para la determinación de sulfitos en agua de calderas.
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (Potasio yodato) 0,7126 - 0,7140 g/l