2,4'-DDT 100 µg/ml en solución de metanol, Supelco®

Proveedor: Merck

45839-10ML 45839-2ML
45839-10MLEA 167 EUR
45839-10ML 45839-2ML
2,4'-DDT 100 µg/ml en solución de metanol, Supelco®
Normativas Estándares orgánicos

  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08


Precaución: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac6a25816a99e33fc854fb31fc5636df54ce0ebb&vid=ac6a25816a99e33fc854fb31fc5636df54ce0ebb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Synonym(s) 1,1,1-Trichloro-2-(2-chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)ethane solution
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 789-02-6
MDL No. MFCD00036120
Formula C₁₄H₉Cl₅
Molecular weight 354,49
Descripción de la clase de peligro H225 - H301 + H311 + H331 - H370
Punto de inflamación 11 °C - closed cup
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento 2...8 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR